Learn More
Fisherbrand™ Pinza para matraz para baños de agua de 4 x 500 ml (modelo 25), 12 x 500 ml (modelo 50)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Pinzas para matraces
- Fijación de matraces de distintos tamaños a la plataforma del baño
- Acero inoxidable
- Cada uno requiere un sujetador (Cat. No. 3166189 - pedir por separado)
Pinza para tubo de ensayo
- Acero inoxidable
- Para tubos de 13 a 25 mm
- Cada uno requiere un sujetador (Cat. No. 3166189 - pedir por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para su uso en baños de agua Precision de agitación recíproca, Dubnoff y de poca profundidad |
| Tipo | Pinza de matraz |
| Admite | Matraces de 4 x 500 ml (modelo 25), 12 x 500 ml (modelo 50) |