Learn More
Scientific Industries Pinza para matraz para agitador Orbital Genie
Código de producto. 11361494
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Matraces de 2 L
Matraces de 250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
11361494 Matraces de 250 mL cada uno
11391494 Matraces de 2 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361494 Proveedor Scientific Industries N.º de proveedor 83041462
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La pinza de matraz para el agitador orbital Genie es una abrazadera de matraz de acero inoxidable.Incluye tornillos de montaje.
  • Fabricada con acero inoxidable duradero
  • Dos opciones de tamaño para matraces de 250 ml o matraces de 2 l
  • El Orbital Genie puede alojar 25 pinzas de matraz de 250 ml o cinco pinzas de matraz de 2 l
  • Incluye tornillos de montaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Matraces de 250 mL
Tipo de producto Abrazadera del matraz
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador Orbital Genie
Cantidad de embalaje 1 unidad