Descripción
- Fondo redondo
- Fabricación en aluminio anodizado
- Resistente a la temperatura.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Aluminio |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 300 °C |
| Forma del fondo | Redondo |
| Diámetro exterior (métrico) | 142 mm |