Learn More
IKA™ Portador para matraces con asa
Código de producto. 15981652 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15981652 1000 ml cada uno
15787228 250 ml cada uno
15925661 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15981652 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004448500
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Diseñado con un fondo redondo y asas para transportar de forma segura matraces de fondo redondo.
  • Fondo redondo
  • Incluye asas
  • Disponible en varios tamaños de matraces
  • Resistente a la temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Aluminio
Incluye Mangos
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 300 °C
Forma del fondo Redondo
Diámetro exterior (métrico) 166,3 mm