Descripción
- Fondo redondo
- Incluye asas
- Disponible en varios tamaños de matraces
- Resistente a la temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Aluminio |
| Incluye | Mangos |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 300 °C |
| Forma del fondo | Redondo |
| Diámetro exterior (métrico) | 194,7 mm |