Learn More
BUCHI Cartuchos de cromatografía flash FlashPure EcoFlex:Sílice
Código de producto. 16350146 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
10 unidad
12 unidades
18 unidad
20 unidades
Peso del lecho (métrico):
4 g
12 g
25 g
40 g
80 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 18
paquete de 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Peso del lecho (métrico) Tamaño de la unidad
16350146 12 unidades 40 g paquete de 12
16330146 18 unidad 12 g paquete de 18
16340146 12 unidades 25 g paquete de 12
16320146 20 unidades 4 g paquete de 20
15847051 10 unidad 80 g paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16350146 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 140000024
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Los cartuchos FlashPure EcoFlex están diseñados para optimizar la contrapresión, el precio y el rendimiento.
  • La solución más económica sin sacrificar la calidad de las separaciones estándar
  • Gran selección de tamaños de cartucho de 4 g a 5000 g
  • No RFID adecuado en cualquier sistema de BUCHI, ISCO, Biotage, o Interchim Yamazen
  • La sílice es ideal para aplicaciones básicas y compuestos polares con disolventes orgánicos
  • La sílice funcionalizada con amino proporciona mejores formas de pico con compuestos polares y básicos, y es ideal para hidratos de carbono
  • La sílice funcionalizada con C18 es ideal para péptidos y compuestos no polares en una fase móvil acuosa
  • La sílice funcionalizada con diol proporciona una selectividad alternativa para diversos tipos de polaridad y es ideal para lípidos
  • La alúmina neutra es ideal para aldehídos, cetonas y ésteres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Tipo Sílice
Incluye 12 unidades
Resolución 40-63 μm
Peso del lecho (métrico) 40 g
Tipo de columna Sílice
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones básicas, compuestos polares
Para utilizar con (equipo) Cualquier sistema Flash