Learn More
Lonza™ Casetes de ADN del sistema FlashGel™
Código de producto. 11597855
Change view
Click to view available options
Intervalo de separación:
De 10 a 1000 bp
Pocillos:
12 + 1 pocillos
16 + 1 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 9
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de separación Pocillos unitSize
11597855 De 10 a 1000 bp 12 + 1 pocillos paquete de 9
11507865 De 10 a 1000 bp 16 + 1 pocillos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11597855 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor 57031
Casetes optimizados para la migración de ADN.Los casetes de ADN del sistema Lonza™ FlashGel™ separan rápidamente el ADN y la migración del ADN se puede ver en tiempo real.Separa el ADN en 2 a 7 minutos.
  • Obtener resultados en 5 minutos o menos
  • Contienen geles de agarosa y tampón preteñidos, lo que minimiza la exposición del usuario a tinciones potencialmente mutágenas
  • Para uso exclusivo en investigación o fabricación
  • No apto para su uso en procedimientos de diagnóstico in vitro, uso de fármacos ni para su administración a seres humanos o animales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2.2%
Intervalo de separación De 10 a 1000 bp
Pocillos 12 + 1 pocillos
Formulación 2,2% de agarosa
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis
Contenido del kit Gel de agarosa, tinción y tampón
Material Agarosa
Cantidad 9 Paq.
Requisitos de almacenamiento 18° hasta 26 °C
Longitud del casete (imperial) 4,5 in
Longitud del gel (imperial) 2,7 in
Longitud del casete (métrico) 11.5 cm
Longitud del gel (métrico) 7 cm
Anchura del casete (imperial) 4,2 in
Anchura del casete (métrico) 10.7 cm
Anchura del gel (métrico) 8.4 cm
Altura del casete (imperial) 0,6 in
Altura del casete (métrico) 1.7 cm
Tipo de producto Casetes de ADN
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • FlashGel System
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium hydroxide