Learn More
Estándar de punto de inflamación, PMCC ASTM D 93 Proc A (valor nominal 77,5 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16020192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 x 80 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
16020192 3 x 80 mL paquete de 3
1 options
Código de producto. 16020192 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor CRMUPMCCLOW
Se trata de materiales de referencia certificados que se caracterizan por un método específico de estudio multilaboratorio, de conformidad con la norma ASTM D93, procedimiento A. Estos materiales son adecuados para verificar el rendimiento de un instrumento y/o procedimiento según se especifica en esta norma.
  • Material de referencia certificado para comprobaciones anuales de verificación de conformidad con ASTM D93, procedimiento A.
  • Certificado conforme a ISO 17025 / ISO 17034 y homologación UKAS por medio de un estudio interlaboratorio de método específico.
  • Envasado en 3 frascos de 80 ml – Una sola inyección, un frasco por prueba garantiza cero contaminación/pérdida volátil de alta gama.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido.
Especificaciones
Cantidad 3 x 80 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • X3 80ML CRM-PMCC-Low Flash Point Standard
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.