Learn More
Estándar de punto de inflamación - Pensky Martens, ASTM 93 Proc. A (valor nominal: 59,0 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16000150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 x 80 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
16000150 3 x 80 mL paquete de 3
1 options
Código de producto. 16000150 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor FPPMCC1
Las normas con certificación UKAS están diseñadas específicamente para su uso en comprobaciones regulares del rendimiento de los instrumentos. Envasado en frascos de un solo uso de 3 x 80 ml, lo que garantiza el más alto nivel de integridad de la muestra. Normalmente se utiliza en el análisis de productos petrolíferos con puntos de inflamación por encima de 40 °C y por debajo 360 °C.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Envasados en frascos 3 X 80 ml
  • Un frasco por prueba garantiza cero contaminación / pérdida de volátiles de alta gama
  • Plena trazabilidad con arreglo a las normas internacionales
  • Se suministra con MSDS
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 12 meses de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 3 x 80 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • flash point standard - Pensky Martens
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: diesel fuel
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.