Learn More
Estándar de punto de inflamación - Pensky Martens, ASTM 93 Proc. A (valor nominal: 232,0 °C), Paragon Scientific™
Product Code. 16020150
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3 x 80 mL
Unit Size:
paquete de 3
Product Code. Cantidad unitSize
16020150 3 x 80 mL paquete de 3
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16020150 Supplier Paragon Scientific Supplier No. FPPMCC6
This item is not returnable. View return policy
Las normas con certificación UKAS están diseñadas específicamente para su uso en comprobaciones regulares del rendimiento de los instrumentos. Envasado en frascos de un solo uso de 3 x 80 ml, lo que garantiza el más alto nivel de integridad de la muestra. Normalmente se utiliza en el análisis de productos petrolíferos con puntos de inflamación por encima de 40 °C y por debajo 360 °C.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Envasados en frascos 3 X 80 ml
  • Un frasco por prueba garantiza cero contaminación / pérdida de volátiles de alta gama
  • Plena trazabilidad con arreglo a las normas internacionales
  • Se suministra con MSDS
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 12 meses de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Specifications
Cantidad 3 x 80 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.