Learn More
Estándar de punto de inflamación - Copa abierta Cleveland, ASTM D 92 (valor nominal: 85 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16010232
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
3 x 80 mL
Packungsgröße:
paquete de 3
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16010232 3 x 80 mL paquete de 3
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16010232 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. FPCOC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Específicamente diseñado para su uso en controles regulares del rendimiento de los instrumentos. Empaquetado en frascos de 3 x 80 l de un solo uso, garantizando el más alto nivel de integridad de la muestra. Normalmente se utiliza en el análisis de productos derivados del petróleo con puntos de inflamación por encima de 79 °C (175 °F) y por debajo de 400 °C (752 °F).
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Envasados en frascos 3 X 80 ml
  • Un frasco por prueba garantiza cero contaminación / pérdida de volátiles de alta gama
  • Plena trazabilidad con arreglo a las normas internacionales
  • Se suministra con MSDS
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 12 meses de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Spezifikation
Cantidad 3 x 80 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • FP-COC-1
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ODOURLESS KEROSENE
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.