Learn More
Estándar de punto de inflamación - Copa abierta Cleveland, ASTM D 92 (valor nominal: 257 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16040232
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3 x 80 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
16040232 3 x 80 mL paquete de 3
1 options
Código de producto. 16040232 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor FPCOC5
Específicamente diseñado para su uso en controles regulares del rendimiento de los instrumentos. Empaquetado en frascos de 3 x 80 l de un solo uso, garantizando el más alto nivel de integridad de la muestra. Normalmente se utiliza en el análisis de productos derivados del petróleo con puntos de inflamación por encima de 79 °C (175 °F) y por debajo de 400 °C (752 °F).
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Envasados en frascos 3 X 80 ml
  • Un frasco por prueba garantiza cero contaminación / pérdida de volátiles de alta gama
  • Plena trazabilidad con arreglo a las normas internacionales
  • Se suministra con MSDS
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 12 meses de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 3 x 80 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.