Learn More
Paragon Scientific™ Material de referencia certificado por punto de inflamación
Código de producto. 15862517
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
COC ASTM D92 (153.0 °C), 3 x 80 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15862517 COC ASTM D92 (153.0 °C), 3 x 80 mL paquete de 3
1 options
Código de producto. 15862517 Proveedor Paragon Scientific™ N.º de proveedor CRMUCOCMID
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Se trata de materiales de referencia certificados que se caracterizan por un estudio multilaboratorio específico de un método de acuerdo con ASTM D92. Estos materiales son adecuados para verificar el rendimiento de un instrumento y/o procedimiento como se
  • Material de referencia certificado para las verificaciones anuales de acuerdo con la ASTM D92.
  • Certificado conforme a ISO 17025 / ISO 17034 y homologación UKAS por medio de un estudio interlaboratorio de método específico.
  • Envasado en 3 frascos de 80 ml – Una sola inyección, un frasco por prueba garantiza cero contaminación/pérdida volátil de alta gama.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Tipo de producto COC ASTM D92 (153.0 °C), 3 x 80 mL
Certificaciones/conformidad Material de referencia certificado para comprobaciones anuales de verificación de conformidad con ASTM D92
compliance-icons
Nombre del producto
  • CRMU-PMCC-MID, CRMU-COC-MID
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/salvador.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: white mineral oil
Valores nominales citados