Learn More
Paragon Scientific™ Material de referencia certificado por punto de inflamación
Código de producto. 15480464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480464 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 15480464 Proveedor Paragon Scientific™ N.º de proveedor CRMUPMGO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00€
    246.75€ / 250 ml
    Ahorro 11.25€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Los materiales de referencia certificados por punto de inflamación son para la verificación de instrumentos de laboratorio utilizados en pruebas de petróleo y productos derivados para punto de inflamación de acuerdo con ASTM D93.
  • Material de referencia certificado para comprobaciones anuales de verificación de conformidad con ASTM D93
  • Totalmente trazable según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • Doce meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Tipo de producto MCC Diésel UKAS ISO 17034 Certificado (56.2 °C)
Certificaciones/conformidad Material de referencia certificado para comprobaciones anuales de verificación de conformidad con ASTM D93
Cantidad 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CRMU-PMGO
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P331-NO provocar el vómito.
Valores nominales citados