Learn More
FlAsH-EDT2, TRC
Código de producto. 30391386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30391386 25 mg
30402548 5 mg
30407729 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30391386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF33520025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 212118-77-9
Fórmula molecular C24 H18 As2 O5 S4
Peso molecular (g/mol) 664.5
Nombre IUPAC ácido benzoico 2-[4,5-bis(1,3,2-ditiarsolano-2-il)-3-hidroxi-6-oxxanteno-9-il]ácido benzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C(=C3Oc4c2ccc(O)c4[As]5SCCS5)[As]6SCCS6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FlAsH-EDT2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H18As2O5S4/c27-17-7-5-15-19(13-3-1-2-4-14(13)24(29)30)16-6-8-18(28)21(26-34-11-12-35-26)23(16)31-22(15)20(17)25-32-9-10-33-25/h1-8,27H,9-12H2,(H,29,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 663.8469
Porcentaje de pureza >95%