Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de cromatografía Flash I
Código de producto. 10515561 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit de cromatografía Flash I
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10515561 Kit de cromatografía Flash I cada uno
1 options
Código de producto. 10515561 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 727450
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Tipo Kit de cromatografía Flash I
Incluye Incluye un DI de 450 x 20 mm Columna de vidrio, un depósito de eluyente de 1 l, 100 g de sílice 60 (40 a 63μ m), arena de mar, guata de fibra de vidrio silanizada, tubo de PTFE de 1 m
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía flash de baja presión