Learn More
BOLA Tubos con reborde
Código de producto. 10348851
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
100 mm
250 mm
1000 mm
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
10348851 100 mm 0,8 mm cada uno
10003421 250 mm 0,8 mm cada uno
10554402 1000 mm 0,8 mm cada uno
10689601 100 mm 1,6 mm cada uno
10621332 250 mm 1,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10348851 Proveedor BOLA N.º de proveedor F74002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de PTFE con bridas y racores de PP negros, para accesorios en miniatura BOLA
Tubo de PTFE con bridas con racores de extremo de tubo negro UNF¼ pulg. 28 G de PP y arandelas de PA. El tubo está listo para su uso.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Diámetro exterior (imperial) 1.6 mm
Longitud global (métrico) 100 mm