Learn More
BOLA Tubos con reborde
Descripción
Tubo de PTFE con bridas con racores de extremo de tubo negro UNF¼ pulg. 28 G de PP y arandelas de PA. El tubo está listo para su uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior (métrico) | 0,8 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 1.6 mm |
| Longitud global (métrico) | 250 mm |