Learn More
Globe Scientific Flanged Plug Tube Caps
Descripción
Provide leak-resistance in test tubes, centrifuge tubes and round cuvettes
Información de órdenes
1000/pk
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Flange Plug Cap |
| Material | Polyethylene |
| Color | Blue |
| Tamaño (imperial) | 0.47 in. |
| Tamaño (métrico) | 12 mm |
| Para utilizar con (equipo) | 12 mm Tubes |