Learn More
Globe Scientific Tapones de bujón con brida para tubos de 13 mm
Código de producto. 31923759 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Lavanda
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 20000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31923759 Rojo paquete de 20000
31921449 Azul paquete de 20000
31922704 Blanco paquete de 20000
31922615 Lavanda paquete de 20000
31922896 Negro paquete de 20000
31923218 Verde paquete de 20000
31923421 Amarillo paquete de 20000
31922766 Naranja paquete de 20000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31923759 Supplier Globe Scientific Supplier No. 118240R
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Proporcionar resistencia a fugas en tubos de ensayo
  • Tapas de polietileno con dos bridas flexibles que presionan firmemente contra la pared interior de los tubos
  • Disponible en nueve colores para fines de identificación de muestras
Specifications
Incluye 2 bridas flexibles
Tipo de producto Tapón hermético con brida
Material LDPE
Color Rojo
Tamaño (imperial) 0,51 in
Tamaño (métrico) 13 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos de 13 mm