Learn More
Flamprop (ácido libre) 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327720 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327720 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13649000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flamprop (free acid)
CAS 58667-63-3
Nombres de analitos o componentes Flamprop (free acid)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H13 Cl F N O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13ClFNO3/c1-10(16(21)22)19(12-7-8-14(18)13(17)9-12)15(20)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,21,22)
SMILES CC(N(C(=O)c1ccccc1)c2ccc(F)c(Cl)c2)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(N-benzoil-3-cloro-4-fluoroanilino)propanoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 321.73
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.0568 g/mol