Learn More
MedChemExpress FLAG peptide
Código de producto. 16469398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16469398 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16469398 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0223
MedChemExpress FLAG peptide is an eight amino acids peptide (Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys) with an enterokinase-cleavage site; designed for antibody-mediated identification and purification of recombinant proteins.
Especificaciones
Pureza 98.18%
CAS 98849-88-8
Contenido y almacenamiento Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Peso molecular 1012.97 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (98.72 mM∣Need ultrasonic)