Learn More
Flaconitine, MedChemExpress
Descripción
Flaconitine is considered to be a NF-κB inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flaconitine |
| CAS | 77181-26-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C36H49NO12 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Acetylaconitine 3-Acetylaconitine |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (72.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CO[C@@H]1C2([C@@](C[C@@]3(O)[C@@H]4OC(C5=CC=CC=C5)=O)([H])[C@@]4([H])[C@](OC(C)=O)([C@@H](O)[C@@H]3OC)C6C2N(CC)C7)[C@@]([C@H]6OC)([H])[C@@]7(COC)[C@H](OC(C)=O)C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 687.77 |
| Mostrar más |