Learn More
Invitrogen™ FL - RIP140L6 Peptide, 100μM
Código de producto. 10532035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10532035 100 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10532035 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV4600
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Péptido Fl-RIP140L6, 100 μM
Los péptidos correguladores de receptores nucleares fluorescentes LanthaScreen™ contienen motivos de interacción conocidos y se etiquetan con fluoresceína. Estos péptidos se emparejan y validan para complementar los ensayos de correguladores de receptores nucleares LanthaScreen™ TR-FRET. Los ensayos desarrollados con estos reactivos permiten la detección primaria o secundaria de agonistas o antagonistas de los receptores nucleares.
Funcionamiento
La unión de ligandos a los receptores nucleares causa cambios conformacionales en el receptor, lo que produce una serie de acontecimientos, incluyendo la disociación de proteínas represoras, la asociación de proteínas coactivadoras y el ensamblaje de Pol II y otros factores transcripcionales para la activación de genes objetivo. Los ensayos basados en TR-FRET pueden desarrollarse utilizando el panel LanthaScreen™ de péptidos correguladores marcados con fluoresceína para investigar los cambios conformacionales de los receptores nucleares en la unión de ligandos, ya sea determinando la afinidad del receptor-ligando para diferentes péptidos correguladores, o mediante la identificación de agonistas o antagonistas adicionales mediante el desplazamiento o la captación de un péptido corregulador específico. En el ensayo del coactivador LanthaScreen™ TR-FRET RXR beta, se utiliza un anticuerpo anti-GST marcado con terbio (Tb) para marcar indirectamente la proteína RXR beta marcada con GST. Un agonista (ácido retinoico 9-cis) añadido al receptor que, en la unión de ligandos, causa un cambio conformacional da lugar a la captación del péptido coactivador FL-D22 (figura 1). La unión del péptido corregulador fluorescente a RXR beta provoca un aumento en la relación de emisión TR-FRET (figura 2).
Contenido y almacenamiento:
los péptidos correguladores de receptores nucleares fluorescentes LanthaScreen™ se suministran como soluciones de 100 μM en tampones adecuados para péptidos. Almacene los péptidos a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de - 5 a - 30 °C).
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos
Cantidad 100 μl
Condiciones de envío Hielo seco