missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FKRP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16663505
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16663505 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16663505 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA599256

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total FKRP.

This gene encodes a protein which is targeted to the medial Golgi apparatus and is necessary for posttranslational modification of dystroglycan. Mutations in this gene have been associated with congenital muscular dystrophy, mental retardation, and cerebellar cysts. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but the full-length nature of some of these variants has not been determined. [provided by RefSeq, Oct 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FKRP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica FKRP
N.º de referencia del gen Q8CG64, Q9H9S5
Alias de gen A830029B19Rik; AI842067; AI847300; FKRP; fukutin related protein; fukutin-related protein; LGMD1I; LGMD2I; MDC1C; MDDGA5; MDDGB5; MDDGC5; Ribitol-5-phosphate transferase
Símbolos de los genes FKRP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human FKRP(Accession Q9H9S5), corresponding to amino acid residues A8-A58.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 243853, 308390, 79147
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.