missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The protein encoded by this gene has similarity to the immunophilin protein family, which play a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. The encoded protein is thought to have a potential role in the induced radioresistance. Also it appears to have some involvement in the control of the cell cycle.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FKBPL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2H10B10 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | FKBPL |
| N.º de referencia del gen | O35450, Q6MG81, Q9UIM3 |
| Alias de gen | DIR1, FK506 binding protein like, FKBPL, NG7, WISP39 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?