Learn More
FKBP52 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16812015 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16812015 20 μL 20 microlitros
16802015 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16812015 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 226231AP20UL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Antígeno FKBP52
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FKBP4
N.º de referencia del gen Q02790
Alias de gen 51 kDa FK506 binding protein, 52 kDa FK506 binding protein, 52 kDa FKBP, 59 kDa immunophilin, FK506 binding protein 4, FK506 binding protein 4, 59kDa, FKBP 4, FKBP 52, FKBP4, FKBP51, FKBP52, FKBP59, HBI, HSP binding immunophilin, Hsp56, Immunophilin FKBP52, p52, p59, PPIase, PPIase FKBP4, Rotamase
Símbolos de los genes FKBP4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FKBP52 Fusion Protein Ag18704
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2288
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG