Learn More
Cole-Parmer™ Serie FJT-200 Stuart Probador de tarro de floculación
Código de producto. 12013334
Cambiar vista
Click to view available options
Temporizador:
N.º
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temporizador Tamaño de la unidad
12013334 N.º cada uno
1 options
Código de producto. 12013334 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9955100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.00€
    1952.31€ / paquete de 1
    Ahorro 222.69€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Obtenga condiciones repetibles entre muestras con la serie FJT-200 Stuart Probador de tarro de floculación.
  • Visualice fácilmente la velocidad de la paleta en la pantalla digital
  • Ahorre tiempo con dos programas predefinidos.
  • Iluminación integrada y fondo oscuro para una fácil visualización de las muestras.
Consiga condiciones repetibles entre muestras y de una ejecución a otra con estos comprobadores de jarras de floculación. El control de velocidad con retroalimentación electrónica mantiene con precisión la velocidad de rotación de las paletas de acero inoxidable. Dos programas preestablecidos permiten ingresar parámetros rutinarios de velocidad y tiempo, almacenarlos en la memoria y recuperarlos o modificarlos en cualquier momento.
Seleccione el probador de dos posiciones 99551-00 con asa para fácil portabilidad; el probador de seis posiciones 99551-05 con control táctil cuenta con un temporizador digital. Ambos probadores aceptan vasos de precipitados de 1 L (no incluidos).
Especificaciones
Velocidad De 25 a 250 rpm
Pantalla LCD digital
Tensión 230 V
Vataje 100 W
Altura (imperial) 19,7 in
Altura (métrico) 500 mm
Anchura (imperial) 12,6 in
Anchura (métrico) 320 mm
Frecuencia 50 Hz
Temporizador N.º
Peso (métrico) 8,6 kg