Descripción
- Adecuado para soportes con:
- Densidad de hasta 13,6 g/cm³
- Viscosidad hasta 140.000 mm²/s.
- Presión de vapor hasta 500 mbar
- Intervalo de temperatura de trabajo: De 15 a 40 °C
- Volumen fijo
- DE-M
- Con capilares de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Volumen fijo |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta de desplazamiento positivo |
| Volumen (métrico) | 25 μl |
| Incluye | Capilares de vidrio |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 15 °C a 40 °C |