Learn More
Microspec™ Pipetas de volumen fijo
Description
- Volumen fijo
- Un canal
- No estéril
- Gris
Specifications
Specifications
| Exactitud | 0,01 |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Gris |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Pipeta de volumen fijo |
| Volumen (métrico) | 5 μl |