Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas de aguja fija para instrumentos de GC
Código de producto. 10374653 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
5 μl
10 μl
Calibre de aguja:
23 G
25 G
26s G
26 G
De 23 a 26 g
Para utilizar con (equipo):
Instrumentos CTC para GC, muestreadores automáticos AI/AS 1610
Muestreador automático TriPlus
Muestreador automático TriPlus RSH
Muestreadores automáticos AI/AS1310, TriPlus, AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610
Muestreadores automáticos AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610
Muestreadores automáticos AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610
Muestreadores automáticos TriPlus, AS2000
Muestreadores automáticos TriPlus, AS2000, AI/AS 1610
Muestreadores automáticos TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10374653 10 μl 25 G Muestreadores automáticos TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610 cada uno
10512265 5 μl 26 G Muestreadores automáticos AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 cada uno
10197854 10 μl De 23 a 26 g Muestreadores automáticos TriPlus, AS2000, AI/AS 1610 cada uno
10384653 10 μl 26 G Muestreadores automáticos TriPlus, AS2000 cada uno
10527694 5 μl 26 G Muestreador automático TriPlus 1 PCS
10746173 10 μl 23 G Muestreadores automáticos AI/AS1310, TriPlus, AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610 cada uno
10721724 10 μl 23 G Muestreadores automáticos TriPlus, AS2000 cada uno
10364083 5 μl 23 G Instrumentos CTC para GC, muestreadores automáticos AI/AS 1610 cada uno
10029192 10 μl 26 G Instrumentos CTC para GC, muestreadores automáticos AI/AS 1610 paquete de 6
10206824 10 μl 26 G Instrumentos CTC para GC, muestreadores automáticos AI/AS 1610 cada uno
10361505 0,5 μl 23 G Muestreadores automáticos AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610 cada uno
10025744 10 μl 23 G Instrumentos CTC para GC, muestreadores automáticos AI/AS 1610 paquete de 6
13456806 5 μl 26s G Muestreador automático TriPlus RSH cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10374653 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 36500525
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Obtenga resultados exactos y reproducibles de estas jeringas de aguja fija para los muestreadores automáticos Thermo Scientific™ y Agilent para GC.
Obtenga jeringas de aguja fija precisas y reproducibles para los muestreadores automáticos Thermo Scientific™ y Agilent para GC. Elija entre una gran variedad de tamaños, tipos y compatibilidades de muestreadores automáticos. Están disponibles en tamaño industrial estándar con fondo de escala en color blanco para facilitar la lectura y marcas resistentes a disolventes.
  • Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
  • Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable
  • Diseño de jeringa probado
  • Punta cónica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 10 μl; calibre 25; 50 mm de longitud
Calibre de aguja 25 G
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija
Desechables No
Cantidad Each
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreadores automáticos TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.