Learn More
Thermo Scientific™ Jeringa de émbolo superelástico con aguja fija
Tienda Thermo Scientific ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | De 23 a 26 g |
| Tipo de producto | Jeringa de muestreador automático para cromatografía de gases (GC), aguja fija, émbolo superelástico |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 42 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos para GC Agilent |