Learn More
Thermo Scientific™ Fixed Needle Gastight Autosampler Syringe
Código de producto. 17874961 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
23 G
Volumen (métrico):
1 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17874961 22 G 1 μL cada uno
16668853 23 G 1 μL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17874961 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 365H3572
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Syringe for Thermo RSH autosampler
  • Engineered for dependable laboratory performance and consistent results
  • Manufactured to meet Thermo Scientific quality standards
  • Designed for compatibility with common laboratory instruments and workflows
  • Helps improve reproducibility and sample integrity
  • Suitable for research, analytical, and routine laboratory applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Borosilicate Glass (Barrel)
Calibre de aguja 22 G
Tipo de producto Syringe
Volumen (métrico) 1 μL
Para utilizar con (equipo) CTC PAL Liquid Autosampler
Tipo de conexión Fixed, Tapered Needle
Graduated Yes
Esterilidad Non-sterile