Learn More
Thermo Scientific™ Aguja fija, jeringa de GC GasTight, paq. de 6
Código de producto. 15284563 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15284563 10 μl cada uno
1 options
Código de producto. 15284563 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 365D0626
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Las jeringas Thermo Scientific™ para instrumentos GC están diseñadas para proporcionar mayor durabilidad, claridad y precisión en la introducción de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibre de aguja De 23 a 26 g
Tipo de producto Jeringa de muestreador automático GC Gastight, aguja fija
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 42 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Instrumentos para GC Agilent