Learn More
Trajan™ Jeringas para cargador automático de muestras con agujas fijas para instrumentos Thermo Scientific
Código de producto. 15298463
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
23 G
25 G
26 G
Longitud de la aguja (imperial):
1,96 in
2 in
3,14 in
Modelo:
10F-BT-5/0.5C
10F-BT-8/0.47C
10F-BT-8/0.63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0.47C
10F-BT-GT-5/0.63C
5F-BT-5/0.47C
Cantidad:
1 unidad
6 paq.
c/u
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Longitud de la aguja (imperial) Modelo Cantidad Tamaño de la unidad
15298463 26 G 3,14 in 10F-BT-8/0.47C 1 unidad cada uno
15258443 26 G 1,96 in 5F-BT-5/0.47C c/u cada uno
15228463 26 G 1,96 in 10F-BT-GT-5/0.47C c/u 1 PCS
15278463 23 G 2 in 10F-BT-GT-5/0.63C 1 unidad 1 PCS
15208463 25 G 1,96 in 10F-BT-5/0.5C c/u cada uno
15288463 23 G 3,14 in 10F-BT-8/0.63C c/u cada uno
15218463 26 G 1,96 in 10F-BT-GT-5/0.47C 6 paq. paquete de 6
16672572 22 G 3,14 in 10F-BT-8/22C c/u cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15298463 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 0029921
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Para reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Especificaciones
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,018 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud de la aguja (imperial) 3,14 in
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 10F-BT-8/0.47C
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Thermo AS2000
Tipo de conexión Fijo