Learn More
Trajan™ Jeringas para cargador automático de muestras con agujas fijas para instrumentos Thermo Scientific
Description
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Specifications
Specifications
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,025 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático |
| Modelo | 10F-BT-GT-5/0.63C |
| Cantidad | 1 unidad |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 50 mm |
| Show More |