Learn More
Eppendorf Fixed-angle Rotor for SpinPro™ 8 R / Centrifuge CR22N
Código de producto. 32226680 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
6 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
32226680 6 x 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 32226680 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 5720411480
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Offers a wide variety of rotors for High-Speed Centrifuges, ensuring the perfect fit for specific applications.
  • Rotor type: fixed-angle rotor
  • Application: For harvesting of bacteria, cells or yeast for e.g. recombinant protein or antibody purification in bottles with 6 x 1 L
  • Max. speed: 6100 x g (5300 rpm)
  • Max. capacity: 6 x 1000 mL (Nominal capacity)
  • Made from high-quality: aluminum/PEI (Polyetherimid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminum
Tipo Fixed Angle Rotor
Capacidad 6 x 1000 mL
RCF máx. 6100 x g
Vel. máx 5300 rpm
Factor K Depending On Vessel 7886 or 7357
Biocontainment No
Esterilizables en autoclave Autoclavable