Learn More
Invitrogen™ Fixative-Free Lysing Solution, High-Yield Lyse
Código de producto. 10682074
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10682074 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10682074 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor HYL250
Solución de lisado libre de fijadores, lisado de alto rendimiento
El lisado de alto rendimiento es una solución premezclada para la lisis de eritrocitos sin fijador que se puede utilizar para ayudar a eliminar los glóbulos rojos de la sangre completa para un análisis mediante citometría de flujo con una pérdida mínima de las poblaciones poco frecuentes de células sanguíneas. Con este reactivo, la lisis de eritrocitos se realiza inmediatamente después de la tinción de las muestras de sangre con anticuerpos monoclonales conjugados con fluorocromo de Invitrogen.
Consulte una guía de selección para todas las soluciones de lisado y preservación celular y productos relacionados con la fijación y permeabilidad de muestras, reactivos bloqueantes e información sobre el uso de Dynabeads™ para el aislamiento celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de muestra Sangre
Tipo de producto Solución de lisado
Cantidad 500 mL
Tipo de reactivo Tampón para lisis de sangre completa
Condiciones de envío Temperatura ambiente