Learn More
Invitrogen™ Diluyente de fijación/permeabilización eBioscience™
Código de producto. 12746048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12746048 100 mL paquete de 100
1 options
Contiene azida sódica
Código de producto. 12746048 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 00522356
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Contiene azida sódica
Diseñado para ser utilizado con anticuerpos frente a factores de transcripción y proteínas nucleares, como Foxp3 y Ki-67, así como citoquinas y quimiocinas.
  • Debe usarse en combinación con el concentrado de fijación/permeabilidad (cat. 00-5123) y el tampón de permeabilidad (10X) (cat. 00-8333)
  • De forma alternativa, todos los tampones necesarios para la tinción con estos anticuerpos se pueden adquirir como juego con el producto conjunto de tampones de tinción de factor de transcripción/Foxp3 (cat 00-5523)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Tipo de reactivo Diluyente de fijación, diluyente de permeabilización
Línea de productos eBioscience
Tipo de producto Reactivo