Learn More
Invitrogen™ Concentrado de fijación/permeabilización eBioscience™
Código de producto. 12736048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12736048 30 mL 30 ml
1 options
Contiene formaldehído
Código de producto. 12736048 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 00512343
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Contiene formaldehído
Includes
One 30 mL bottle
Diseñado para ser utilizado con anticuerpos frente a factores de transcripción y proteínas nucleares, como Foxp3 y Ki-67, así como citoquinas y quimiocinas.
  • Se debe usar en combinación con el diluyente de fijación/permeabilización (n.º de ref. 00-5223) y el tampón de permeabilidad (10x) (n.º de ref. 00-8333)
  • De forma alternativa, todos los tampones necesarios para la tinción con estos anticuerpos se pueden adquirir juntos, ya que vienen incluidos en el set de tampones de tinción de factores de transcripción Foxp3 (n.º de ref. 00-5523)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye One 30 mL bottle
Cantidad 30 mL
Tipo de reactivo Reactivo de fijación, reactivo de permeabilización
Línea de productos eBioscience
Tipo de producto Reactivo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • eBioscience Fixation/Permeabilization Concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.