Learn More
Invitrogen™ Medio de fijación (medio A)
Código de producto. 10572625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10572625 5 mL cada uno
10416103 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10572625 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor GAS001S5
 Artículo restringido
En stock
Medio de fijación (medio A)
El medio de fijación (medio A) es un componente del kit de permeabilización celular FIX & PERM™. Este kit se utiliza en citometría de flujo para fijar y permeabilizar células en suspensión, lo que permite el acceso del anticuerpo a objetivos intracelulares sin sacrificar las características de dispersión.
El kit de permeabilización celular FIX & PERM™ es:
  • Flexible: compatible con múltiples tipos de muestras y antígenos celulares
  • Sólido: no afecta al patrón de dispersión de las células
  • Eficiente: detecta simultáneamente marcadores intracelulares y de superficie
    Consulte una guía de selección para todos los productos disponibles de FIX & PERM™ y los productos relacionados con la preparación de muestras (incluidas las soluciones de lisis y preservación celular, los reactivos de bloqueo e información sobre el uso de productos de separación celular Dynabeads™ para el aislamiento celular).
    La fórmula de medio de fijación está específicamente diseñada para reducir la tinción de fondo y permitir la adición simultánea de anticuerpos etiquetados con fluorocromo durante el paso de permeabilización.
    Funcionamiento
    Las células se incuban durante 15 minutos a temperatura ambiente con el medio de fijación y se lavan. Las células se pueden incubar con medio de permeabilización (medio B) (n.º de catálogo GAS002S100) y anticuerpo etiquetado con fluorocromo. Tanto el medio de fijación como el medio de permeabilización se incluyen en el kit de permeabilización celular FIX & PERM™.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
    Cantidad 5 mL
    Volumen (métrico) 5 ml
    Tipo de reactivo Reactivo de fijación
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Tipo de producto Medio de fijación
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.