Learn More
Invitrogen™ Kit de permeabilización celular FIX & PERM™
Product Code. 10334023
Change view
Click to view available options
Nº de pruebas:
200 pruebas
50 pruebas
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Nº de pruebas Unit Size
10334023 200 pruebas cada uno
10324023 50 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10334023 Supplier Invitrogen™ Supplier No. GAS004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00€
    302.65€ / 200 reacciones
    Ahorro 100.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Kit de permeabilización celular FIX & PERM™
El kit de permeabilización celular FIX & PERM™ se utiliza en citometría de flujo para fijar y permeabilizar células en suspensión, lo que permite el acceso del anticuerpo a objetivos intracelulares sin sacrificar las características de dispersión.
El kit de permeabilización celular FIX & PERM™ es:
  • Flexible: compatible con múltiples tipos de muestras y antígenos celulares
  • Sólido: no afecta al patrón de dispersión de las células
  • Eficiente: detecta simultáneamente marcadores intracelulares y de superficie
    Consulte una guía de selección para todos los productos disponibles de FIX & PERM™ y los productos relacionados con la preparación de muestras (incluidas las soluciones de lisis y preservación celular, los reactivos de bloqueo e información sobre el uso de productos de separación celular Dynabeads™ para el aislamiento celular).
    La fórmula de FIX & PERM™ está especialmente diseñada para reducir la tinción de fondo y para permitir la adición simultánea de anticuerpos marcados con fluorocromo durante el paso de permeabilización. El kit de permeabilización celular FIX & PERM™ es apto para varias muestras biológicas y su uso ha sido validado para líneas de células, sangre completa y médula ósea. Se ha demostrado que el kit FIX & PERM™ identifica de forma precisa marcadores celulares anteriormente indetectables. Al contrario que otros agentes de fijación y permeabilización disponibles en el mercado, el protocolo de tinción FIX & PERM™ deja las características de dispersión morfológica de las células intactas.
    Cómo funciona
    El kit de permeabilización celular FIX & PERM™ contiene 2 reactivos: Medio de fijación (medio A) y medio de permeabilización (medio B). Las células se incuban durante 15 minutos a temperatura ambiente con el medio de fijación, se lavan y luego se incuban con el medio de permeabilización y el anticuerpo marcado con fluorocromo. Tanto el medio de fijación como el medio de permeabilización están disponibles por separado (n.º de cat. GAS001S100 y GAS002S100).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
    Nº de pruebas 200 pruebas
    Línea de productos FIX & PERM
    Cantidad 200 tests
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Tipo de producto Reactivo de fijación, reactivo de permeabilización