Learn More
VELP Scientifica Analizador automático de fibra FIWE Advance
Código de producto. 17851849 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
115/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
17851849 115/230 V cada uno
1 options
Código de producto. 17851849 Proveedor VELP Scientifica N.º de proveedor F30500500
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Analizador totalmente automático para la determinación de fibra cruda y detergente según métodos de referencia oficiales que requieren un tiempo mínimo del operador con una interfaz de usuario única y conectividad en la nube.
CUMPLIMIENTO Y CONSISTENCIA
  • El método del crisol cumple con las normas oficiales (ISO y AOAC ) garantizando fiabilidad y eficiencia.
  • Determinación de fibra cruda y determinación de fibra detergente de NDF, ADF y ADL.
  • Los residuos de fibra permanecen en los crisoles durante todos los pasos del análisis, eliminando el riesgo de errores y garantizando resultados consistentes.
CARGA THE MUESTRAS Y LISTO
  • El FIWE Advance calienta y dosifica los reactivos necesarios con precisión para analizar hasta 6 muestras.
  • La boquilla dispensadora VELP introduce los reactivos con precisión en cada columna, evitando el contacto del usuario con productos químicos y humos calientes.
  • FIWE Advance automatiza los pasos de digestión, filtración y lavado sin intervención del operador.
AHORRANDO TIEMPO Y DINERO
  • El tiempo de operación requerido es de tan sólo 2 minutos.
  • El FIWE Advance trata cada muestra individualmente y se encarga de cada paso del análisis, lo que permite trabajar durante la noche.
  • Los procesos automáticos FIWE Advance liberan tiempo valioso mejorando la productividad del laboratorio y ahorrando dinero.
COMPLETE SEGURIDAD
  • Todos los reactivos necesarios están contenidos en tanques y botellas de vidrio específicos ubicados dentro del instrumento.
  • El FIWE Advance precalienta, dispensa y recoge productos químicos calientes de forma automática, por lo que se elimina el riesgo de contacto con el operador.
SMART Y FÁCIL DE USAR
  • La pantalla táctil a color de 7 in ofrece una interfaz de usuario simple e intuitiva diseñada para simplificar las operaciones.
  • Elija entre métodos preestablecidos o personalice el suyo propio, márquelo como favorito para un acceso rápido.
  • Se encuentran disponibles una conexión de balanza opcional y un escáner de código de barras para simplificar la preparación del análisis.
Especificaciones
Tipo Analizador automático de fibra
Tensión 115/230 V