Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de OD FiveGo™ F4
Código de producto. 15543370
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Kit de campo F4
Kit estándar F4
Solo medidor de DO F4
Tamaño de la unidad:
1 unidad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15543370 Kit de campo F4 1 unidad
15523370 Solo medidor de DO F4 1 unidad
15533370 Kit estándar F4 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15543370 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 30266886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00€
    757.50€ / paquete de 1
    Ahorro 127.50€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Includes
Sensor LE621 IP67, pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, maletín de transporte
El medidor portátil ofrece mediciones de oxígeno disuelto (OD) de alta calidad y fiables con tan solo pulsar un botón
  • Carcasa ABS sólida resistente al agua IP67
  • Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 3,1 in para una visualización sencilla
  • Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
  • El diseño ergonómico proporciona comodidad tanto a las manos grandes como a las pequeñas
  • El soporte plegable para el pie proporciona una visualización óptima mientras está situado en una mesa de laboratorio
  • Resiste entornos húmedos y exigentes
  • Calibración de dos puntos 100% y 0%
  • Incluye registro del punto final automático y manual, señal sonora de punto final, señal visual de punto final
  • BNC, entradas de sensor Cinch
  • Ideal para aplicaciones móviles en el laboratorio, en línea y en el exterior
Presupuesto:
  • Rango de OD: 0,01 a 45 mg/L, ppm
  • Resolución de DO: 0,01 mg/L, 0,01 ppm
  • Precisión de DO: ±0,1%
  • Saturación de DO: 0,1% a 400%
  • Resolución de saturación de DO: 0,1%
  • Precisión de saturación de DO: ±1%
  • Rango de temperatura: 0° hasta 50 °C
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C
  • Precisión de temperatura: ±0,3 °C
  • Compensación de temperatura: ATC y MTC
  • Tamaño de la memoria: 200 mediciones, calibración actual
  • Horario de atención: > 200 horas.
  • Fuente de alimentación: 4 x 1,5 V AAA LRO3 o 4 x 1,2 V AAA NiMH HR03
  • Dimensiones: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 in)
  • Peso: 0,26 kg (0,5 lb)
Aplicaciones:
  • Solo medidor F4: adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
  • Kit estándar F4: adecuado para muestras acuosas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas
  • Kit de campo F4: adecuado para muestras acuosas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y para mediciones sobre la marcha.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de campo de medidor FiveGo DO F4
Incluye Kit de campo F4
Measurement Modes Oxígeno disuelto
Tipos de sensores Sensor de oxígeno disuelto
Intervalo (OD polarográfica) 0 a 45 mg/l
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Memoria 200 medidas
Clasificación IP IP67
Intervalo de humedad relativa 5 a 85%
Percent Saturation Range Polarographic DO 0 a 400%
Idiomas Chino, chino (TW), croata, checo, danés, neerlandés, inglés (GB), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita, Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Intervalo (RDO) 0 a 45 mg/l
Modelo OD PORTÁTIL F4
Canales Monocanal
Tipo Medidor portátil de oxígeno disuelto