Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de conductividad FiveGo™ F3
Código de producto. 15513370
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor con kit de campo
Medidor con kit estándar
Medidor de conductividad
Tamaño de la unidad:
1 unidad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15513370 Medidor de conductividad 1 unidad
15563370 Medidor con kit estándar 1 unidad
15553370 Medidor con kit de campo 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15513370 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 30266883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.00€
    417.77€ / paquete de 1
    Ahorro 66.23€
    13% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, sobres estándar de 1413 μS/cm y 12,88 mS/cm
El medidor portátil ofrece mediciones de conductividad de alta calidad y fiables con tan solo pulsar un botón
Hay disponibles diferentes combinaciones de medidores portátiles, sensores y accesorios, que son ideales para aplicaciones o muestras específicas.
  • Carcasa ABS sólida resistente al agua IP67
  • Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 3,1 in para una visualización sencilla
  • Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
  • El diseño ergonómico proporciona comodidad tanto a las manos grandes como a las pequeñas
  • El soporte plegable para el pie proporciona una visualización óptima mientras está situado en una mesa de laboratorio
  • Resiste entornos húmedos y exigentes
  • Calibración de un punto con tres estándares predefinidos
  • Incluye registro del punto final automático y manual, señal sonora de punto final, señal visual de punto final
  • Entradas de sensor LTW de 7 pines
  • Ideal para aplicaciones móviles en el laboratorio, en línea y en el exterior
Presupuesto:
  • Rango de conductividad: μ0,00 S/cm a 200 mS/cm
  • Resolución de conductividad: rango automático
  • Precisión de conductividad: ±0,5% del valor medido
  • Rango de TDS: 0,01 mg/L a 200 g/L
  • Resolución TDS: Rango automático
  • Precisión de TDS: ±0,5% del valor medido
  • Rango de temperatura: 0° a °100 C (32° hasta 212 °F)
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C
  • Precisión de temperatura: ±0,5 °C
  • Compensación de temperatura: Lineal: 0,00%/°Cto 10,00%/°C, temperatura de referencia: 20° y 25 °C
  • Tamaño de la memoria: 200 mediciones, calibración actual
  • Horario de atención: > 200 horas.
  • Fuente de alimentación: 4 x 1,5 V AAA LRO3 o 4 x 1,2 V AAA NiMH HR03
  • Dimensiones: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 in)
  • Peso: 0,26 kg (0,5 lb)
Aplicaciones:
  • Solo medidor F3: adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
  • Kit estándar F3: adecuado para muestras acuosas con conductividad media a alta
  • Kit de campo F3: adecuado para muestras acuosas con conductividad media a alta y para mediciones sobre la marcha.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descripción Medidor FiveGo Cond F3
Incluye Pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, sobres estándar de 1413 μS/cm y 12,88 mS/cm
Exactitud (conductividad) ±0,5% del valor medido
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
Measurement Modes Conductividad
Calibración Calibración de un punto con tres estándares predefinidos
Intervalo (conductividad) De 0,00 μS/cm a 200 mS/cm
Compensación de la temperatura Lineal: De 0,00 %/°C a 10,00 %/°C, temperatura de referencia: 20 °C y 25 °C
Intervalo (TDS) 0 mg/l a 200 g/l
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Exactitud (temperatura) ± 0,5 °C
Tipo de pantalla LCD
Memoria 200 medidas
Puntos de datos 200
Entradas LTW 7 pines
Clasificación IP IP67
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 pulg)
Peso (métrico) 0,26 kg
Peso (imperial) 0,5 lb
Modelo COND PORTÁTIL F3
Idiomas Chino, chino (TW), croata, checo, danés, neerlandés, inglés (GB), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita, Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Canales 1
Tipo Medidor de conductividad
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.