Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de pH/mV FiveGo™ F2
Código de producto. 15503370
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor con kit de alimentos
Medidor con kit de campo
Medidor con kit estándar
Medidor de pH/mV
Tamaño de la unidad:
1 unidad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15503370 Medidor con kit de campo 1 unidad
15543380 Medidor de pH/mV 1 unidad
15573370 Medidor con kit estándar 1 unidad
15593360 Medidor con kit de alimentos 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15503370 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 30266882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00€
    650.00€ / paquete de 1
    Ahorro 110.00€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Includes
Sensor LE438 IP67, pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampón de pH, maletín de transporte
El medidor portátil ofrece mediciones de pH/mV de alta calidad y fiables con tan solo pulsar un botón
Hay disponibles diferentes combinaciones de medidores portátiles, sensores y accesorios, que son ideales para aplicaciones o muestras específicas.
  • Carcasa ABS sólida resistente al agua IP67
  • Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 3,1 in para una visualización sencilla
  • Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
  • El diseño ergonómico proporciona comodidad tanto a las manos grandes como a las pequeñas
  • El soporte plegable para el pie proporciona una visualización óptima mientras está situado en una mesa de laboratorio
  • Resiste entornos húmedos y exigentes
  • Incluye bolsa de transporte compacta
  • Calibración de tres puntos con cuatro grupos de tampones predefinidos
  • Compensación de temperatura ATC y MTC
  • Incluye registro del punto final automático y manual, señal sonora de punto final, señal visual de punto final
  • BNC, entradas de sensor Cinch
  • Ideal para aplicaciones móviles en el laboratorio, en línea y en el exterior
Especificaciones:
  • Rango de pH: 0,00 a 14,00
  • Resolución de pH: 0,01
  • Precisión del pH: ±0,01 mV
  • Rango de mV: -1999 a 1999 mV
  • Resolución mV: 1mV
  • Precisión de mV: ±1 mV
  • Rango de temperatura: 0° hasta +°100 C (32° hasta 212 °F)
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C
  • Precisión de temperatura: ±0,5 °C
  • Tamaño de la memoria: 200 mediciones, calibración actual
  • Horario de atención: > 200 horas.
  • Fuente de alimentación: 4 x 1,5 V AAA LRO3 o 4 x 1,2 V AAA NiMH HR03
  • Dimensiones: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 in)
  • Peso: 0,26 kg (0,5 lb)
Aplicaciones:
  • Solo medidor F2: adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
  • Kit de alimentos F2: adecuado para muestras sólidas y semisólidas como carne, fruta, queso y más.
  • Kit de campo F2: adecuado para una amplia gama de muestras acuosas generales y para mediciones sobre la marcha.
  • Kit estándar F2: adecuado para una amplia gama de muestras acuosas generales, incluidas emulsiones y suspensiones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Sensor LE438 IP67, pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampón de pH, maletín de transporte
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C
Exactitud (mV) ± 1
Para utilizar con (aplicación) Para una amplia gama de muestras acuosas generales y para mediciones sobre la marcha
Measurement Modes pH
Calibración Linear
Intervalo (pH) De 0 a 14
Resolución (pH) 0,01
Intervalo (mV) -1999 a 1999
Resolución (mV) 1mV
Calibration Points 3
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °
Tipo de pantalla LCD
Opción de retroiluminación Ninguno
Memoria 200 mediciones, calibración actual
Puntos de datos 200
Tipo de función de registro Automático, Manual
Entradas BNC, Cinch
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 pulg)
Peso (métrico) 0,26 kg
Peso (imperial) 0,5 lb
Modelo F2
Compensación de la temperatura ATC y MTC
Tipo Medidor con kit de campo