Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de conductividad FiveEasy™ Plus FP30
Código de producto. 15533380
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor con kit estándar
Medidor de conductividad
Tamaño de la unidad:
1 unidad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15533380 Medidor con kit estándar 1 unidad
15523380 Medidor de conductividad 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15533380 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 30266945
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1655.00€
    1468.94€ / paquete de 1
    Ahorro 186.06€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Includes
Sensor LE703, guía rápida de instalación, sobres estándar de 1413 μS/cm y 12,88 mS/cm
El medidor de sobremesa compacto ofrece mediciones de conductividad de alta calidad con tan solo pulsar un botón
  • Diseño compacto que ahorra espacio con una carcasa de ABS
  • Retire el soporte del sensor tras el uso y almacénelo en el lateral del medidor
  • Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 4,3 in para una visualización sencilla
  • Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
  • RS232 o USB puertos para exportar datos directamente a una impresora o una PC para su posterior procesamiento
  • Calibración en un punto con tres estándares predefinidos, introducción manual de la constante de celda
  • Entrada de sensor Mini-DIN
  • Incluye registro del punto final automático y manual, señal sonora de punto final, señal visual de punto final
  • Ideal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
Especificaciones:
  • Rango de conductividad: μ0,01 S/cm a 500 mS/cm
  • Resolución de conductividad: rango automático
  • Precisión de conductividad: ±0,5% del valor medido
  • Rango de TDS: 0,01 mg/L a 300 g/L
  • Resolución TDS: Rango automático
  • Precisión de TDS: ±0,5% del valor medido
  • Rango de salinidad: 0,00 a 42 psu
  • Resolución de salinidad: rango automático
  • Precisión de salinidad: ±0,5% del valor medido
  • Rango de temperatura: -5° hasta +°105 C (23° hasta 221 °F)
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C
  • Precisión de temperatura: 0,3 °C
  • Compensación de temperatura: Lineal: 0,00%/°C al 10,00%/°C, temperatura de referencia: 20° y 25 °C
  • Tamaño de la memoria: 200 mediciones, calibración actual
  • Fuente de alimentación: 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
  • Dimensiones: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in)
  • Peso: 0,63 kg (1,4 lb)
Aplicaciones:
  • Solo medidor FP30: adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
  • Kit estándar FP30: Ideal para muestras acuosas con conductividad de media a alta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción FiveEasy Plus FP30-Std
Incluye Medidor FP30, sensor de pH LE703, soporte de electrodos, dos sobres de tampón para pH 1413 mS/cm y 12,88 mS/cm), certificado de prueba
Exactitud (conductividad) ±0,5% del valor medido
Para utilizar con (aplicación) Ideal para muestras acuosas con conductividad de media a alta
Measurement Modes Conductividad
Calibración Calibración en un punto con tres estándares predefinidos, introducción manual de la constante de celda
Intervalo (conductividad) De 0,01 μS/cm a 500 mS/cm
Resolución (conductividad) Intervalo automático
Compensación de la temperatura Lineal: De 0,00 %/°C a 10,00 %/°C, temperatura de referencia: 20 °C y 25 °C
Intervalo (salinidad) 0 a 42 fuentes de alimentación
Intervalo (TDS) 0 mg/l a 300 mg/l
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 212 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Exactitud (temperatura) 0,3 °C
Tipo de pantalla LCD
Memoria 200 mediciones, calibración de corriente
Puntos de datos 200
Detalles de gestión de datos Puertos RS232 o USB
Entradas Mini-DIN
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg)
Peso (métrico) 0,63 kg
Peso (imperial) 1,4 lb
Modelo FP30
Tipo Medidor con kit estándar
Tensión 100/240V
Frecuencia 50/60Hz