Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de pH/mV FiveEasy™ Plus FP20
Código de producto. 15593370
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor con Bio Equipo
Medidor con kit TRIS
Medidor con kit estándar
Medidor con microkit
Medidor de pH
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15593370 Medidor con kit TRIS 1 unidad
15583370 Medidor con microkit 1 unidad
15563360 Medidor con kit estándar cada uno
15573360 Medidor con Bio Equipo cada uno
15553360 Medidor de pH 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15593370 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 30266941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00€
    1019.18€ / 1 unidades
    Ahorro 160.82€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Includes
Sensor LE420, guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampón de pH
Medidor compacto de sobremesa que proporciona mediciones de pH/mV de alta calidad con un simple clic de un botón.
  • Diseño compacto que ahorra espacio con una carcasa de ABS
  • Retire el soporte del sensor tras el uso y almacénelo en el lateral del medidor
  • Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 4,3 in para una visualización sencilla
  • Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
  • RS232 o USB puertos para exportar datos directamente a una impresora o una PC para su posterior procesamiento
  • Compensación de temperatura ATC y MTC
  • Cinco puntos (máximo) Calibración solo lineal con cuatro grupos de tampones predefinidos
  • BNC, cincha, entradas de sensores NTC 30 kiloohmios
  • Incluye registro del punto final automático y manual, señal sonora de punto final, señal visual de punto final
  • Ideal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
Presupuesto:
  • Rango de pH: -2,00 a 16,00
  • Resolución de pH: 0,01/0,1
  • Precisión del pH: ± :0.01
  • Rango de mV: 2000 a 2000 mv
  • Resolución mV: 1mV
  • Precisión de mV: ±1 mV
  • Rango de temperatura: -5° hasta +°105 C (23° hasta 221 °F)
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C
  • Precisión de temperatura: 0,3 °C
  • Tamaño de la memoria: 200 mediciones, calibración actual
  • Fuente de alimentación: 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
  • Dimensiones: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in)
  • Peso: 0,63 kg (1,4 lb)
Aplicaciones:
  • Solo medidor FP20: adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
  • Kit estándar FP20: apto para una gran variedad de muestras acuosas generales
  • FP20 Bio Kit: Adecuado para obtener resultados rápidos en muestras acuosas como ácidos y bases.
  • Kit micro FP20: adecuado para muestras pequeñas en viales y tubos de ensayo
  • Kit FP20 TRIS: adecuado para muestras sucias y exigentes, como emulsiones, muestras aceitosas, aguas residuales, TRIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción FiveEasy Plus FP20-TRIS
Incluye Medidor de pH FP20, sensor de pH LE420, soporte de electrodo, dos sobres de tampón para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01, certificado de prueba, guía de medición de pH
Exactitud (temperatura) 0,3 °C
Exactitud (mV) ± 1
Exactitud (pH) ± 0,01
Detalles de gestión de datos RS232, USB
Para utilizar con (aplicación) Apta para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
Calibración Lineal/segmentado
Intervalo (pH) De -2 a 16
Resolución (pH) 0,01, 0,1
Intervalo (mV) Desde 2000 hasta 2000
Resolución (mV) 1mV
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Intervalo de temperatura (imperial) de - 23 °F a 221 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Tipo de pantalla LCD
Memoria 200 mediciones, calibración actual
Entradas BNC, Cinch, sensores NTC 30 kiloohmios
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg)
Peso (métrico) 0,63 kg
Peso (imperial) 1,4 lb
Modelo FP20
Tipo de sonda Sensor de pH LE420
Compensación de la temperatura ATC y MTC
Tipo Medidor con kit TRIS
Tensión 120/240 V
Frecuencia 50/60 Hz