Descripción
Cumple con los estándares de EE. UU. y la UE para su uso en aplicaciones de procesos farmacéuticos. ASME-BPE, USP Clase VI y cumple con la FDA. Esterilizar mediante autoclave, EtO o irradiación gamma. Ideal para aplicaciones generales, de laboratorio y de un solo uso para conectar tubos con el resto del sistema. Soporte técnico gratuito disponible para determinar qué tipo de conector se necesita para su aplicación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Sin ftalatos;RoHS;USP |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
| Manguera dentada | 1 pulg |
| Puerto de salida | Sanitario x Espiga de manguera |
| Método de esterilización | Autoclave, EtO, irradiación gamma |
| Incluye | 1 abrazadera triple |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |