Learn More
SCAT™ Tapón ciego de polipropileno para conexión capilar
Código de producto. 18626488 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca:
1/4-28 UNF
Tamaño de la unidad:
1 hoja
Código de producto. Tamaño de rosca Tamaño de la unidad
18626488 1/4-28 UNF 1 hoja
1 options
Código de producto. 18626488 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 107168
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.00€
    20.20€ / 1 hojas
    Ahorro 1.80€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Conecte sus capilares HPLC de forma segura y firme a su sistema SCAT™. Los™ conectores de PFA SCAT son resistentes a productos químicos y se ajustan a tapones de seguridad y tapones de seguridad para residuos. Disponible para diferentes tamaño
SCAT™ Los accesorios están disponibles en las siguientes versiones:
  • Conector de PFA con empalme integrado en varios colores y diámetros.
  • Conectores de tubo en varios diámetros
Especificaciones
Tipo Tapón
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de disolventes
Cantidad de embalaje 5 Pk.
Tamaño de rosca 1/4-28 UNF
Para utilizar con Tapones de seguridad SCAT